Merck
AMBH2D701D22
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-nitrobenzoisothiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.21
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-nitro-1,2-benzisothiazole
Inchi Code
1S/C8H6N2O2S/c1-5-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-9-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
UUOMNUMWKBVHNG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35272-19-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)