Merck
AMBH2D701B67
Ambeed, Inc.
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-2-3-11-6(8)4-9-7(11)10-5/h2-4H,1H2,(H,9,10)
Clave InChI
NOUCQUNPOSKMAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/375857-62-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)