Merck
AMBH2D70104A
Ambeed, Inc.
4,4'-Difluoro-2,2'-bipyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Iupac Name
4,4'-difluoro-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H6F2N2/c11-7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12)2-4-14-10/h1-6H
Clave InChI
MKQUGHDXOCXHMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189458-67-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)