Merck
AMBH2D700F37
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(hydroxymethyl)isonicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-(hydroxymethyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-2-3-9-7(4-6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
PBBNEARCAGHGCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58481-17-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)