Merck
AMBH2D700E85
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.96
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFO4/c1-14-8(11)5-2-3-6(9(12)13)7(10)4-5/h2-4,12-13H,1H3
Clave InChI
BKWRLCIYMAYFPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/603122-84-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)