Merck
AMBH2D70099C
Ambeed, Inc.
N-DL-(3-IndolylAc)-Glu-OH
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.3
Número MDL:
Iupac Name
(2-(1H-indol-3-yl)acetyl)glutamic acid
Inchi Code
1S/C15H16N2O5/c18-13(17-12(15(21)22)5-6-14(19)20)7-9-8-16-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,8,12,16H,5-7H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
Clave InChI
YRKLGWOHYXIKSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/192430-60-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)