Merck
AMBH2D70093B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.93
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4-iodo-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
ANRAKTDEUFLKDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26670-89-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)