Merck
AMBH2D700816
Ambeed, Inc.
(2-Aminopyrimidin-4-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Iupac Name
(2-amino-4-pyrimidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c6-5-7-2-1-4(3-9)8-5/h1-2,9H,3H2,(H2,6,7,8)
Clave InChI
TWYCDZQLLFNFGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2164-67-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2164-67-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)