Merck
AMBH2D700806
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-methoxy-1-methylbenzimidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.21
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1-methyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c1-12-8-4-3-6(13-2)5-7(8)11-9(12)10/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
Clave InChI
BTSAWSKQHDFYIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805-02-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)