MilliporeSigma
AMBH2D7004E3
Ambeed, Inc.
N-(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.18
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-fluoro-4-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-6-3-4-9(8(10)5-6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
WHXUSWHUWNRNHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/326-67-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/326-67-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)