Merck
AMBH2D700275
Ambeed, Inc.
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4F2O2/c8-6-4(3-10)1-2-5(11)7(6)9/h1-3,11H
Clave InChI
KTGPDDPEVRJSFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/676500-39-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)