Merck
AMBH2D6FF261
Ambeed, Inc.
Methyl 5-amino-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-amino-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8)
Clave InChI
WUKSVVOCYHTIMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow-brown or pale-green or gray solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/632365-54-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)