Merck
AMBH2D6FF1BA
Ambeed, Inc.
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.49
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-4-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
URBATMJMOGHOCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/825-40-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)