Merck
AMBH2D6FF122
Ambeed, Inc.
(2-Methoxy-5-nitrophenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Iupac Name
(2-methoxy-5-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
NDVYUOCVDRLAPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5804-49-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)