Merck
AMBH2D6FF043
Ambeed, Inc.
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
O-(4-methoxybenzyl)hydroxylammonium chloride
Inchi Code
1S/C8H12NO2.ClH/c1-10-8-4-2-7(3-5-8)6-11-9;/h2-5H,6H2,1,9H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
UMBKWIIPZYVJJP-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876-33-5.html
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)