AMBH2D6FE211
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminothiazol-4-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-3(8)4-2-9-5(6)7-4/h2H,1H3,(H2,6,7)
Clave InChI
XLYLXMPLFPQUDL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)