Merck
AMBH2D6FDF2A
Ambeed, Inc.
5-Amino-1H-pyrazole-3-acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(5-amino-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c6-4-1-3(7-8-4)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,9,10)(H3,6,7,8)
Clave InChI
WROZCSTUPGWSLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174891-10-2.html
Synonym
2-(3-Amino-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)