Merck
AMBH2D6FDF26
Ambeed, Inc.
(4-Vinylphenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-vinylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6,10H,1,7H2
Clave InChI
CLECMSNCZUMKLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1074-61-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)