Merck
AMBH2D6FDDD4
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-bromobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15BrO2/c1-13-8(12)9-2-5-10(11,6-3-9)7-4-9/h2-7H2,1H3
Clave InChI
QPKJFWIGJBWLTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23062-51-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)