AMBH2D6FDAE4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methyl-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
4-chloro-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-3-7(9)6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
KKQGRCQZEJUHAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)