Merck
AMBH2D6FCAC0
Ambeed, Inc.
1-(2-Amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-amino-4-methoxy-3-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-9(13-3)5-4-8(7(2)12)10(6)11/h4-5H,11H2,1-3H3
Clave InChI
VXBGCEDOGYNWHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912347-94-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/912347-94-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)