Merck
AMBH2D6FCABB
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.1
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9;/h1,4-5,11H,2-3,6H2;1H
Clave InChI
YRIWQHKPWUZNDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90562-33-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)