Merck
AMBH2D6FC9B5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1H-indene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.06
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H7Br/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h1,3-6H,2H2
Clave InChI
ZPZKSAJLIFPVSR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75476-78-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)