AMBH2D6FC936
Ambeed, Inc.
Triclabendazole
About This Item
Iupac Name
6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfanyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/68786-66-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)