Merck
AMBH2D6FBF71
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-7-3-5-1-2-9-6(5)4-10-7/h1-4,9H
Clave InChI
GOWCYYDVGZXHSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190319-70-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)