Merck
AMBH2D6FBE1B
Ambeed, Inc.
2-Chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.77
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H17ClN4O/c1-18(2)13(20)11-7-9-8-16-14(15)17-12(9)19(11)10-5-3-4-6-10/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
PMDDQOHZLBZUSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211443-61-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211443-61-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)