Merck
AMBH2D6FBE02
Ambeed, Inc.
(2-((2,5-Dichloropyrimidin-4-yl)amino)phenyl)dimethylphosphine oxide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-((2,5-dichloropyrimidin-4-yl)amino)phenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C12H12Cl2N3OP/c1-19(2,18)10-6-4-3-5-9(10)16-11-8(13)7-15-12(14)17-11/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Clave InChI
XIKUAKVCJMVXCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1197953-49-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)