AMBH2D6FBD9C
Ambeed, Inc.
1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5(14)6-2-3-8(10)7(4-6)9(11,12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
SYFHRXQPXHETEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)