Merck
AMBH2D6FBC77
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.47
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO/c1-11-7-2-4(8)6(10)3-5(7)9/h2-3H,1H3
Clave InChI
KHRHCBZTZQFNDK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146447-18-9.html
Synonym
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)