Merck
AMBH2D6FBC4F
Ambeed, Inc.
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.59
Número MDL:
Iupac Name
pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N4.ClH/c6-5(7)4-3-8-1-2-9-4;/h1-3H,(H3,6,7);1H
Clave InChI
FCVKLVNLBIBCCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138588-41-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)