Merck
AMBH2D6FBC14
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(methylamino)butanoate hcl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-(methylamino)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7-5-3-4-6(8)9-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
YIONSXWIAKPSAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Light-green to Brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89584-24-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)