Merck
AMBH2D6FBBFE
Ambeed, Inc.
Methyl 2-hydroxy-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)6-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9,11-12H,6H2,1H3
Clave InChI
AVQQHMWLBBAQQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1508892-33-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)