Merck
AMBH2D6FB3B5
Ambeed, Inc.
2-Ethynylpyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethynylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H4N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h1,3-5H
Clave InChI
GLEJGPDNIJWWQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153800-11-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)