AMBH2D6FB1FA
Ambeed, Inc.
Amino-PEG3-C2-acid
About This Item
Iupac Name
3-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy}propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19NO5/c10-2-4-14-6-8-15-7-5-13-3-1-9(11)12/h1-8,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
XUQZKSCQPMNDEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)