Merck
AMBH2D6FB1B4
Ambeed, Inc.
3-Ethynyloxetan-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
98.1
Número MDL:
Iupac Name
3-ethynyl-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C5H6O2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h1,6H,3-4H2
Clave InChI
VDKFNBYHNNAJBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352492-38-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)