Merck
AMBH2D6FB192
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-fluoro-3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.23
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-3-(hydroxymethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16FNO3/c1-8(2,3)14-7(13)11-4-9(10,5-11)6-12/h12H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BONSKTIHNARTGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1126650-66-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)