Merck
AMBH2D6FB17A
Ambeed, Inc.
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
344.41
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-9-4-2-7(1)5-8-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
DWJWLMVIJBWYFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1523571-04-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)