AMBH2D6FB15B
Ambeed, Inc.
2-((Benzyloxy)methyl)propane-1,3-diol
About This Item
Iupac Name
2-((benzyloxy)methyl)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C11H16O3/c12-6-11(7-13)9-14-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-13H,6-9H2
Clave InChI
UMRWMXZIGBWCQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)