AMBH2D6FB13A
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)methyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H30BN3O4/c1-16(2,3)24-15(23)21-9-13(10-21)11-22-12-14(8-20-22)19-25-17(4,5)18(6,7)26-19/h8,12-13H,9-11H2,1-7H3
Clave InChI
DOHIZYSNAUZWCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)