Merck
AMBH2D6FB0B0
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-12-8(6)4-10/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
BNMHCHQOAQMIBU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885278-24-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)