Merck
AMBH2D6FA7EC
Ambeed, Inc.
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-8-10-7(9(12)13)5-11(8)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
RFSQTKHVHYSKLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80353-93-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)