Merck
AMBH2D6FA7DC
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.6
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H3ClN2OS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h1H,(H2,6,7)
Clave InChI
KJRBYUWRYRRPKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76874-79-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)