Merck
AMBH2D6FA78E
Ambeed, Inc.
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H15BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-5-6-10(7-14)15-8-9/h5-6,8H,1-4H3
Clave InChI
IXTBQKLZPOYJFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/741709-63-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)