AMBH2D6FA6A5
Ambeed, Inc.
7-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Iupac Name
7-amino-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
VNUQVKZHEBCTNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)