AMBH2D6FA3E5
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(1-bromoethyl)benzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-(1-bromoethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
IXZOUWPYWNKWCX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16281-97-3.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)