AMBH2D6FA3CC
Ambeed, Inc.
[1,1'-Bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
[1,1'-bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6(9)7(3-4-7)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,9)
Clave InChI
XYVCFEDFMLOASQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)