Merck
AMBH2D6F9C79
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Iupac Name
[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methylamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11)4-12-6/h1-2,4H,3,11H2
Clave InChI
XPXVAYGVYBQKDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/387350-39-2.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)