Merck
AMBH2D6F9BAA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4,6-dichloropyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4,6-dichloro-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-8-5-6(11)4-7(12)13-8/h4-5H,1-3H3,(H,13,14,15)
Clave InChI
JFCFQIAVAYUUML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1017789-38-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)