Merck
AMBH2D6F9B7C
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-5-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11BrO2/c1-17-11-7-8-13(15)12(9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Clave InChI
GVWLVBMHNRWWTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60080-98-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)