Merck
AMBH2D6F9B04
Ambeed, Inc.
Methyl 5-iodothiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-iodo-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IO2S/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
BRDYIIWMXMXTOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88105-22-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)